Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Point d’alarme incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 817684
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
250 mm | |
250 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
PP | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |