Learn More
Brady™ En PP : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 90°, vers la droite, vert
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 814420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Intérieur et extérieur | |
1,501 mm | |
-40°C à 120°C | |
Monde entier |
PP | |
250 mm | |
250 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |