Learn More
Buerkle™ Pelle en 1 partie pour les denrées alimentaires
La surface facile à nettoyer, lisse et sans pores du polypropylène rend ces pelles extrêmement adaptées au secteur alimentaire. Les pelles peuvent également être utilisées pour l’ébullition des produits.
Marque: Buerkle™ 8300-0010
114.86 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les denrées alimentaires (FDA et (EU) 10/2011)
Spécification
Pelle en 1 partie | |
Autoclavable | |
blanc | |
Apte au contact alimentaire | |
279 mm |
Polypropylène | |
Monobloc | |
FDA et (UE) n 10/2011 | |
1111 mm |