Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Porte-entonnoirs en PP
Le porte-entonnoirs et les bagues en PP anti-corrosion peuvent accueillir des entonnoirs de tailles différentes.
Marque: Bel-Art™ Scienceware™ F18242-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’anneau externe supporte les entonnoirs de 76 à 152 mm de diamètre maximum
- L’anneau interne amovible supporte des entonnoirs plus petits de 25 à 76 mm de diamètre maximum
- Comprend deux bagues pour tiges de support de 12,7 mm ou 9,5 mm de diamètre
Spécification
Deux douilles pour tiges de support de 12,7 mm (1/2 po) ou 9,5 mm (3/8 po) de diamètre. | |
Double | |
Capable de contenir des entonnoirs de 25 mm à 152 mm |
Support d’entonnoir | |
PP |