man
Test
chevron-down
Choisir la langue
English
French
Search
Suivi de commande
Commande rapide
Support
Se connecter
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Outils chirurgicaux
Forceps et pinces brucelles
10721611
Imprimer
Bochem™ Forceps en polypropylène
Longueur : 130mm
Marque:
Bochem™ 1840
Code produit.
10721611
5.80€
/ 1 pièce
Quantité
En stock
Connectez-vous
pour voir le stock disponible
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Nb par paquet
Pièce
Longueur (métrique)
130 mm
Type
Forceps
Matériau
PP
Type de produit
Forceps