Learn More
Fisherbrand™ Racks flottants pour microtubes en polypropylène
Conservez vos microtubes dans un bain-marie ou placez-les dans de la glace pilée pour un refroidissement rapide. Les racks flottants pour microtubes Fisherbrand™ peuvent être utilisés sur une paillasse, avec un bain-marie ou dans des récipients de glace.
59.15€
Spécification
Autoclavable | Non recommandé |
---|---|
Couleur | Blanc |
Comprend | Pieds amovibles |
Matériau | Polypropylène |
Hauteur (métrique) | 60 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13436959
|
Fisherbrand™
HS2132A |
16 microtubes de 1,5/2,0 ml |
59.15€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13456959
|
Fisherbrand™
HS2134A |
20 microtubes de 1,5/2,0 ml |
59.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les pieds amovibles offrent deux options :
- Fixer les pieds de façon à ce que le rack tienne à la verticale sur la paillasse
- Détacher les pieds pour que les échantillons puissent être rapidement sortis en poussant vers le bas sur n’importe quelle surface.
- Mesure 60 mm de haut, pieds compris
- Non recommandés pour l’autoclavage
Spécification
Non recommandé | |
Pieds amovibles | |
60 mm |
Blanc | |
Polypropylène |