Learn More
Ark Plas Products™ Adaptateur Luer femelle en T en polypropylène
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les adaptateurs Luer en T femelles en PP ARK Plas Products™ sont dotés de cônes moulés conformément aux normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour cônes Luer 6 % afin d'assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés conformément à la même norme.
Marque: Ark Plas Products™ LNC69-PP0
Description
- Raccords Luer en PP naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Autoclavables | |
-17°C | |
En T | |
135°C |
4,8 mm | |
25/boîte | |
Naturel |