Learn More
Ark Plas Products™ Ergots Luer femelles en PP
Utilisez ces raccords Luer avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire. Les bouchons Luer femelles en polypropylène Ark Plas Products™ sont dotés de pointes coniques moulées selon les normes ISO 594-1 et ISO 594-2 pour 6 % de cônes Luer afin d’assurer la compatibilité avec tous les autres raccords Luer moulés selon la même norme.
46.55€ - 52.85€
Spécification
Type de produit | Ergot Luer femelle |
---|---|
Certifications/Conformité | Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Tubulure flexible ou orifices taraudés |
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11861120
|
Ark Plas Products™
LHX70-PP0 |
Raccord 3 mm (1/16 po) |
49.70€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11881120
|
Ark Plas Products™
LHX33-PP0 |
Raccord 3 mm (1/18 po) |
46.55€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751996
|
Ark Plas Products™
LHX61-PP0 |
Raccord 3 mm (3/16 po) |
52.85€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11871120
|
Ark Plas Products™
LHX40-PP0 |
Raccord 3 mm (3/32 po) |
51.85€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons Luer en polypropylène naturel
- Les cannelures sont conçues sans ligne de joint pour une utilisation fiable et sans fuite avec une grande variété d’instruments médicaux et de laboratoire, y compris les pointes et aiguilles de seringues ou les robinets d’arrêt
- Moulés en matériau vierge et traçable
- Les raccords Luer Ark-Plas comprennent une vaste sélection de raccords Luer mâles et femelles disponibles avec différentes pointes de verrouillage ou de glissement, ainsi que des anneaux de verrouillage, des raccords Luer passe-cloison pour le montage sur panneau, des raccords Luer filetés, des adaptateurs et des bouchons
Spécification
Ergot Luer femelle | |
Autoclavables | |
Tubulure flexible ou orifices taraudés | |
25/boîte | |
135°C |
Normes ISO 594-1 et 594-2, conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempts de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifiés sans BPA | |
PP | |
-17°C | |
Naturel |