Learn More
Masterflex™ Raccords Luer femelles en PP
Fabriqués en PP naturel sans produits d’origine animale, ces raccords Luer répondent aux spécifications de la classe VI. Les raccords Luer femelles en PP Cole-Parmer™ offrent une excellente résistance chimique.
Marque: Masterflex™ 30800-12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté à la stérilisation ETO et gamma (non recommandé pour l'autoclavage)
- Vendus par boîtes de 25.
Spécification
Raccord Luer femelle en PP naturel sans composant d’origine animale | |
PP | |
25/boîte |