Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle traversant en polypropylène
81.90€ - 111.00€
Spécification
Type de produit | Raccord de cloison Luer femelle |
---|---|
Matériau | PP |
À utiliser avec (application) | Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille |
Quantité d’emballage | 25/boîte |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15253265
|
Masterflex™
45508-30 |
Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/16 po |
81.90€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15159014
|
Masterflex™
45508-34 |
Pour filetage UNF 1/4-28 x raccord cannelé de 1/8 po |
111.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Raccord de cloison Luer femelle | |
PP | |
Idéal pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille | |
25/boîte |