Learn More
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène
Stockez et organisez les articles en polypropylène protecteur avec le tiroir empilable en polypropylène Multiroirtrade;. Disponibles en blanc ou gris foncé, les tiroirs sont empilables et disposent d’une capacité de tiroir-coulissant pour une facilité d’utilisation et un gain de place pratique.
Marque: Multiroir™ 18307
Description
ulliEmpilable/liliBords surélevés pour faciliter l’empilement et le glissement/liliCouvercle hermétique/li/ulSpécification
25 l | |
PP | |
Tiroir | |
Arête | |
320 mm |
Gris | |
Rectangulaires | |
1/boîte | |
410 mm | |
220 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir™ Tiroir empilable en polypropylène > Dimensions : 410 x 220 mm (L x H) ; capacité : 25 l ; Couleur : Gris foncé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu