Learn More
BRAND™ Plaque pour dessiccateur en polypropylène
Fabrication en PP. Utilisation possible avec des dessiccateurs en verre ou en plastique.
Marque: BRAND™ 66025
20.05 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en polypropylène
- À utiliser avec des dessiccateurs en verre ou en plastique
- Orifice central d’env. 20 mm de diamètre
- Petites perforations d’env. 5 mm de diamètre
Spécification
1 | |
Taille nominale 200 mm, épaisseur 190 mm | |
Pour dessiccateurs |
Disque de dessiccateur | |
PP | |
Pièces et accessoires de rechange |