Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Armoire à dessiccation
Les armoires à dessiccation peuvent être utilisées dans des réfrigérateurs ou à température ambiante pour le stockage à sec de matériaux sensibles à l’humidité.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ F42071-0007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur
- Les étagères perforées facilitent la circulation de l’air sec
Spécification
Bleu | |
Copolyester | |
1 de chaque | |
Perforé | |
13,4 po | |
34,1 cm | |
21,3 cm | |
41,4 cm |
Vertical | |
1 | |
Fixe | |
13,4 po | |
34,1 cm | |
8,4 in | |
16,3 po |