Learn More
Buerkle™ Connecteurs T cylindriques en polypropylène
En PP pour une résistance thermique élevée. Les connecteurs en T cylindriques en polypropylène Buerkle™ résistent à des températures allant jusqu’à 135°C.
7.00€ - 15.33€
Spécification
Type de produit | Connecteur en T |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10311042
|
Buerkle™
8705-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
7.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10356081
|
Buerkle™
8705-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
11.30€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11826583
|
Buerkle™
8705-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
10.63€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10566542
|
Buerkle™
8705-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
11.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10054950
|
Buerkle™
8705-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
13.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11836603
|
Buerkle™
8705-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
15.33€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Connecteur de tuyau à angle transversal cylindrique- PP
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Disponible dans une large gamme de diamètres pour différentes tailles de tuyaux
Spécification
Connecteur en T | |
Autoclavables | |
10/boîte, 20/taille | |
T cylindrique | |
135°C |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PP | |
Résistant aux températures jusqu’à 135 °C | |
Transparent |