Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 90 mm Height
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
184.00€ - 234.00€
Spécification
Matériau Polypropylène
Température de tenue (métrique) Jusqu'à -90°C
Dimensions (L x l x H) 130 x 130 x 90 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15210574
Afficher les documents Détails de la promotion
Tenak™
TE22350
Transparent Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15220574
Afficher les documents Détails de la promotion
Tenak™
TE22351
Bleu Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15230574
Afficher les documents Détails de la promotion
Tenak™
TE22352
Rouge Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15240574
Afficher les documents Détails de la promotion
Tenak™
TE22353
Vert Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15250574
Afficher les documents Détails de la promotion
Tenak™
TE22354
Jaune Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Constructed of polypropylene
  • Can be used in temperatures as low as -90°C
  • Autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • Boxes have a fixed grid divider with 9 x 9 cells and are suited for 1.2 mL and 2 mL cryogenic vials
Spécification
Spécification
Polypropylène
Jusqu'à -90°C
130 x 130 x 90 mm