Learn More
Tenak™ Polypropylene Cryobox, 50 mm Height
Cryobox with cell codes printed on the lid for easy identification.
Marque: Tenak™ TE22305
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Peut être utilisée à des températures allant jusqu’à 90-°C
- Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
- Les boîtes sont dotées d’un séparateur de grille fixe avec 9 x 9 cellules et conviennent pour des flacons cryogéniques 1,2 ml et 2 ml
Spécification
Vert | |
PP | |
Aussi faible que -90°C | |
130 x 130 x 50 mm |