Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5120011
Code produit. 10666341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Polypropylène de haute qualité
  • Disponible en coloris naturel et autres
  • Autoclavablesli>
  • Résistance à des températures allant de -90 à 121° C
  • 81 places, grille 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
  • Empilables pour un transport sécurisé
  • Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
  • Séparateurs amovibles
  • Les cryoboîtes peuvent également être utilisées pour des récipients plus grands en enlevant les séparateurs
Spécification
Spécification
Couvercle à clipser
Polypropylène
Boîte cryogénique
Tubes cryogéniques de 1,2 à 2 ml
-90°C
133 mm
52 mm
Jaune
Carré
Pour les tubes cryogéniques de 1,2 à 2 ml
121°C
5 Paquets
133 mm