Learn More
Bel-Art™ Cuve à coloration de Coplin en polypropylène SP Scienceware™
Grande ouverture pour faciliter le placement et le retrait des lames.
Marque: Bel-Art™ 48585-40
Includes: Bouchon à vis à dessus plat en PP de 53 mm
Description
- Colore des lames de 3 × 1 po (75 × 25 mm) verticalement
- Contient cinq lames individuelles ou 10 lames dos à dos
- Le bouchon à vis réduit les fuites et l’évaporation
Spécifications :
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Hauteur totale : 4,5 po (114 mm)
- Diamètre de la base : 59,7mm (2,38 in)
Spécification
Autoclavable | |
322 cm3 | |
Reusable | |
Cylindrique | |
Non traité | |
Pour faciliter le placement et le retrait des lames | |
Pièce | |
11,4 cm | |
2,375 in |
Rond | |
Blanc | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Cuve de coloration | |
Bouchon à vis à dessus plat en PP de 53 mm | |
5 or 10 | |
4,5 in | |
5,96 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Cuve à coloration de Coplin en polypropylène SP Scienceware™ > Pour 5 ou 10 lames
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu