Learn More
Buerkle™ Boîte de connecteurs de tuyaux en PP
Trouvez le connecteur de tuyau que vous cherchez dans cette boîte de connecteurs de tuyaux en PP Buerkle™. Sont inclus les adaptateurs de réduction en PP droit, universel, type T, type Y, type L et deux adaptateurs de réduction de chaque taille.
Marque:  Buerkle™ 8715-1000
83.11 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10065150
  • 95.70€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 68 connecteurs de tuyaux
  • PP
  • Incassables.
  • Transparent
Deux de chaque taille 4, 6, 8, 10, 12 et 14 mm
  • Raccord droit pour tuyau
  • Connecteur de tuyau en T
  • Connecteur de tuyau en Y
  • Connecteur de tuyau en X
  • Connecteur de tuyau coudé
de chaque pour les tuyaux de 4 à 17 mm
  • Connecteur de tuyau universel
Deux de chaque taille 4-8, 4-12 et 8-12 mm
  • Raccord de réduction pour tuyau
  • PP, incassable et transparent
Spécification
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE
PP
56 connecteurs de tuyau
Kit de connecteurs pour tuyau
5/taille, 68/kit