Learn More
Berkshire™ Masques faciaux en polypropylène pour salles blanches
Masques jetables à très faible génération de particules pour salles blanches de classe 100. Les masques faciaux en polypropylène pour salles blanches Berkshire International™ se composent de trois couches de matériau non pelucheux.
46.40€ - 56.75€
Spécification
Type de produit | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Matériau | Polypropylène, métal |
Modèle | BCRM |
Quantité d’emballage | 50/boîte |
Description
- Masques jetables spécialement conçus pour les salles blanches de classe 100.
- Très faible génération de particules.
- L’efficacité de filtration à 1,0 mm est de 96 %.
- Trois couches de matériau non pelucheux.
- Les deux couches extérieures sont fabriquées à partir d’un matériau non tissé et non pelucheux, à couche humide, alors que la couche de filtration centrale est fabriquée en polypropylène fondu et fin.
- Chaque masque est doté d’une pièce métallique au niveau du nez facile à plier, offrant ainsi un ajustement confortable.
- La partie pliée du masque s’étend jusqu’à la surface du menton.
- Conditionnés individuellement.
- Le distributeur peut être utilement placé dans la zone changeante de n’importe quelle salle blanche.
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Polypropylène, métal | |
BCRM | |
50/boîte |