Learn More
Kartell™ Béchers de forme basse en polypropylène avec graduations moulées
Code produit. 10717732
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
5000 ml
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de forme basse en polypropylène Kartell™, autoclavables avec graduations moulées, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
En PP pour offrir durabilité et bonne résistance chimique.Les béchers de forme basse en PP de classe B Kartell™, autoclavables, constituent une solution sûre et économique pour agiter, mélanger et distribuer des liquides en laboratoire.
  • Les graduations moulées permanentes ou imprimées en bleu optimisent la clarté et la reproductibilité
  • Autoclavable à 121°C pendant 10 minutes
  • Résiste à des températures de 100°C en continu
  • Classe B, de forme basse
  • Conforme aux normes ISO 7056-1981 (E) et BS 5404 partie 1
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) externe 51 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Hauteur (métrique) 72 mm
Incréments 5 ml
Température (métrique) de fonctionnement max. 100°C pour un fonctionnement continu
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056-1981(E), BS 5404 Partie 1