Learn More
Gravis Bouchons en PP
Click to view available options
Joint de fermeture:
Butyle-PTFE
Mousse de polyéthylène
Non revêtus
Couleur:
Blanc
Noir
Filetage (métrique):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Quantité:
100/boîte
360/boîte
Description
- Bouchons à vis
- Disponibles en noir ou blanc
- Disponibles avec ou sans matériaux d’étanchéité
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | PP |
Nb par paquet | 100/boîte |
Quantité | 100/boîte |
Filetage (métrique) | 38 mm |
Type de produit | Bouchon |
Joint de fermeture | Butyle-PTFE |
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à vis |