Learn More
BRAND™ Protection de burette en polypropylène
La protection de burette en polypropylène présente une nervure interne pour empêcher l’aspiration du bouchon pendant la titration.
Marque: BRAND™ 16400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Les ailettes internes permettent un débit libre de titrant
Spécification
Protection de burette, PP, dia interne de 20 mm, hauteur de 30 mm | |
PP | |
Protection de burette |
20 mm | |
30 mm |