Learn More
Masterflex™ Raccord de compression union traversant en PP
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque: Masterflex™ 06390-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
- Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
- En polypropylène
- Disponible en boîtes de dix
Spécification
Raccord de compression union traversant | |
Non autoclavable | |
3 23/32 pouces | |
3/4 po | |
3/4 po | |
33 mm | |
Structuré |
Connecteur de compression | |
Polypropylène | |
Raccords 10 | |
3/4 po | |
Oxyde d’éthylène | |
1 5/16 pouces |