Learn More
Buerkle™ Bols en polypropylène
Fabriqués avec du PP pour offrir résistance et stabilité. Les bols en polypropylène Buerkletrade; sont conçus avec un bord de rétention large pour minimiser les bols tombés.
Marque: Buerkle™ 9999-4701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliEmpilable/liliLes substances solidifiées sont facilement éliminées/liliPolypropylène, blanc/liliAutoclavables jusqu’à +121 deg;C pendant 20 min./liliAdaptés aux denrées alimentaires/li/ulSpécification
Cuve | |
PP | |
Blanc | |
Convient à une utilisation avec des produits alimentaires | |
1 |
10 l | |
Oui | |
360mm | |
160 mm |