Learn More
Semadeni™ Béchers en plastique à code couleur
Excellents pour le stockage, le mélange ou le versement de liquides dans le laboratoire. Les béchers en plastique à code couleur Semadeni™ sont fabriqués en PP durable.
Marque: Semadeni™ 8613
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couleurs translucides
- Capacité de 30 ml
- Gradué
- Couvercles en PEBD disponibles à la vente
Spécification
Green | |
Polypropylene | |
Beaker | |
Yes |
30 mL | |
Suitable as dosing or laboratory beakers | |
Single-use |