Learn More
Kartell™ Base rectangulaire en polypropylène
La base rectangulaire en polypropylène Kartell™ est dotée d’un trou central et comprend deux tiges.
Marque: Kartell™ 0026600
Description
- Comprend deux tiges de 25 cm de long
- Les tiges peuvent être vissées les unes dans les autres pour obtenir la hauteur désirée
Spécification
PP | |
293 mm | |
250 mm | |
Base | |
1 de chaque |
14 mm | |
293 mm | |
147 mm | |
Rectangulaires |