Learn More
Buerkle™ Clapet à bille en polypropylène avec angle de décharge
Le clapet à bille en PP s’adapte à tous les récipients avec un filetage de connexion R 3/4 po. Il peut être fixé à presque tous les récipients avec des adaptateurs de filetage. Qualité industrielle robuste, grand débit.
Marque: Buerkle™ 0500-0100
76.58 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un clapet à bille en polypropylène qui s’adapte à tous les récipients avec un filetage de connexion R 3/4 po. Qualité industrielle robuste, grand débit.- Convient aux liquides qui se cristallisent
- Volume Pression de 4 bar à 20°C
- Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner la vanne à la verticale
- Inclut l’angle de décharge
- Embout pour tuyau de 16 mm de diamètre
- Largeur nominale de 12 mm de diamètre
Spécification
Clapet à bille | |
Autoclavable | |
Angle de décharge |
PP | |
Adaptée aux milieux de cristallisation |