Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en PP
Utilisez les boîtes de stockage en polypropylène Multiroirtrade; comme tiroirs séparés ou comme ensemble à insérer dans une armoire. Composées de polypropylène entièrement transparent, elles sont disponibles en configurations de tiroir simple et double.
88.45€ - 184.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | PP |
Type de produit | Glacière |
Quantité | 1/boîte |
Dimensions (L x l x H) | 380 x 300 x 670 mm |
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11781455
|
Multiroir™
18102 |
Three drawers | 380 x 300 x 670 mm | N/A | |||||
11701465
|
Multiroir™
18106 |
Deux tiroirs | 380 x 300 x 670 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
ulliPolypropylène transparent/liliTiroir double : 370 x 260 x 175 mm/liliTiroir simple : 370 x 260 x 79 mm/liliTiroir double pour meubles avec roulettes : 410 x 320 x 680 mm/li/ulSpécification
Noir | |
Glacière | |
380 x 300 x 670 mm | |
300 mm |
PP | |
1/boîte | |
380 mm | |
670 mm |