Learn More
Vitlab™ Forceps en polyoxyméthylène
En POM pour une excellente stabilité dimensionnelle. Le forceps en polyoxyméthylène VITLab™ possède des rainures à l’extérieur pour une manipulation et une préhension optimales.
2.50€ - 106.00€
Spécification
Type de pointe Rond
Matériau POM
Type de produit Forceps
Quantité (nbre par cas) 5/paquet
À utiliser avec (application) Pour l’autoclavage, l’embouteillage et la décantation
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11847910
Afficher les documents
Vitlab™
68099
115 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10291632
Afficher les documents
Vitlab™
68099
115 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16543642
Afficher les documents
Vitlab™
68099
115 mm
106.00€
50 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11837910
Afficher les documents
Vitlab™
68199
145 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Pour l’embouteillage et la décantation
  • Jaune
  • Arrondi
  • Élastique
  • Très bonne résilience
Spécification
Spécification
Rond
Forceps
Pour l’autoclavage, l’embouteillage et la décantation
POM
5/paquet
Forceps
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Forceps en polyoxyméthylène