Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL N-HR UV254
85.00€ - 149.00€
Spécification
Porosité | 60 Å |
---|---|
Type | Feuille de polyester |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Épaisseur (métrique) | 0,2 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10459751
|
Macherey-Nagel™
804023 |
20 x 20 cm |
149.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10630162
|
Macherey-Nagel™
804022 |
5 x 20 cm |
85.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plaque CCM prête à l'emploi• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque silice standard
• Gel de silice 60, surface spécifique 500m2/g, porosité moyenne 60 Å, volume spécifique des pores 75mL/g, granulométrie 5 à 17μm
• G = avec plâtre
• N = sans plâtre
• HR = ultra-pur
• Plaque CCM
• Support Polygram™
• Support en polyester incassable, épaisseur 0,2mm
• Résiste à tous les solvants
• Découpage aux ciseaux pour obtenir le format désiré ou découper des composés et les éluer après séparation
• Recommandé pour des éluants à forte teneur en eau
• Carbonisation possible, 160°C max.
Spécification
60 Å | |
UV254 | |
0,2 mm |
Feuille de polyester | |
0,75 ml/g |