Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester IONEX-25 SA-Na Polygram
Marque:  Macherey-Nagel™ 806013
Code produit. 10479941
  • 234.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
25/boîte
Feuille de polyester
0,2 mm
20 x 20 cm