Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 20 C18
197.00€ - 1460.00€
Spécification
Granulométrie | 15 à 25 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 20 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10491072
|
Macherey-Nagel™
711031.100 |
0,1 kg |
197.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002651
|
Macherey-Nagel™
711031.1000 |
1 kg |
1460.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
15 à 25 μm | |
POLYGOPREP 60 à 20 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |