Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 à 12 NH2
249.00€ - 1840.00€
Spécification
Granulométrie | 10 à 15 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 60 à 12 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10462032
|
Macherey-Nagel™
711012.100 |
0,1 kg |
249.00€
100g |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10104551
|
Macherey-Nagel™
711012.1000 |
1 kg |
1840.00€
1000g |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
10 à 15 μm | |
POLYGOPREP 60 à 12 | |
2 à 8 | |
350 m2/g | |
Silice |
60 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP NH2 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |