Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C18
372.00€ - 2805.00€
Spécification
Granulométrie | 40 à 63 μm |
---|---|
Porosité | 300 A |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 300 à 50 |
pH | 2 à 8 |
Adsorbant | POLYGOPREP C18 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10489151
|
Macherey-Nagel™
711730.1000 |
1 kg |
2805.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10052751
|
Macherey-Nagel™
711730.100 |
0,1 kg |
372.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 300 à 50 | |
POLYGOPREP C18 | |
Chromatographie liquide |
300 A | |
2 à 8 | |
Polygoprep |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C18