Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 20 C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711023.100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 à 25 μm | |
POLYGOPREP 300 à 20 | |
0,1 kg | |
Polygoprep |
300 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |