Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 20 C18
401.00€ - 3060.00€
Spécification
Granulométrie | 15 à 25 μm |
---|---|
Porosité | 300 A |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 300 à 20 |
pH | 2 à 8 |
Adsorbant | POLYGOPREP C18 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10747462
|
Macherey-Nagel™
711025.100 |
0,1 kg |
401.00€
100g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10246551
|
Macherey-Nagel™
711025.1000 |
1 kg |
3060.00€
1000g |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
15 à 25 μm | |
POLYGOPREP 300 à 20 | |
POLYGOPREP C18 | |
Chromatographie en phase liquide |
300 A | |
2 à 8 | |
Polygoprep |