Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 à 30
Marque: Macherey-Nagel™ 711540.1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
25 à 40 μm | |
POLYGOPREP 100 à 30 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
100 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
1 kg | |
280 m2/g | |
Silice |