Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 à 20
297.00€
Spécification
Granulométrie | 15 à 25 μm |
---|---|
Porosité | 100 Å |
Phase stationnaire | POLYGOPREP 100 à 20 |
Technique | Chromatographie en phase liquide |
pH | 2 à 8 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400502
|
Macherey-Nagel™
711003.1000 |
1 kg |
297.00€
1000g |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
15 à 25 μm | |
POLYGOPREP 100 à 20 | |
2 à 8 | |
280 m2/g | |
Silice |
100 Å | |
Chromatographie en phase liquide | |
POLYGOPREP | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |