Learn More
Acide polygalacturonique, M.W. 25,000-50,000, Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 791.00€
Identifiants chimiques
CAS 25990-10-7
Formule moléculaire (C6H8O6)n
Poids moléculaire (g/mol) 194.14
Numéro MDL MFCD00131972
Clé InChI AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonyme galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
CID PubChem 445929
ChEBI CHEBI:33885
Nom IUPAC Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386836
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04206.14
25 g
79.80€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11396836
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04206.22
100 g
234.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11306846
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04206.36
500 g
791.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-10-2024
Description
Polygalacturonic acid is reagent which sequesters metal ions and produces gels that can be used for the production of biomolecules. It is used for drug release or to immobilize cells and enzymes . Polygalacturonic acid may be used to identify, differentiate and characterized plant cell wall degrading polygalacturonase(s) from fungi.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
25990-10-7
194.14
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
445929
Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
(C6H8O6)n
MFCD00131972
galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
CHEBI:33885
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Spécification
Polygalacturonic acid
(C6H8O6)n
galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Acide (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylique
445929
25 to 50 kd
Hygroscopic
25990-10-7
MFCD00131972
Soluble in water.
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
194.14
CHEBI:33885
+250° (c=1 in 0.1N NaOH)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote