Learn More
Polyéthylèneimine sur microbilles de silice, résine échangeuse d’anions, benzylée, maillage de 40-200, Thermo Scientific™
Code produit. 11339458
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Synthèse organique en phase solide, chromatographie d’affinité, support de catalyseur
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Note relative au nom Benzylated
Forme physique Poudre
Quantité 10 mL
Dimensions de la maille 40 to 200 Mesh
Sensibilité Hygroscopic