Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 70,000, 30 % p/v sol. aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Un précipitant protéique utilisé pour purifier les protéines
69.95€ - 1244.19€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Poids moléculaire (g/mol) | 43.07 |
Numéro MDL | MFCD00084427 |
Clé InChI | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
CID PubChem | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
Nom IUPAC | aziridine |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.14 |
25 g |
69.95€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11358528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.22 |
100 g |
238.19€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11378528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.36 |
500 g |
1244.19€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. Also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
aziridine |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Spécification
Polyethyleneimine, branched | |
M.W. 10,000 | |
Liquide | |
MFCD00084427 | |
Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone. | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 | |
Odorless |
Incolore à jaune | |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
aziridine | |
9033 | |
30% w/v aq. soln. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ7915000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante