Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 600, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398518
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Polyethyleneimine, branched, M.W. 600 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-98-6
Formule moléculaire ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Poids moléculaire (g/mol) 43.07
Numéro MDL MFCD00084427
Clé InChI NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CID PubChem 9033
ChEBI CHEBI:30969
Nom IUPAC aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethyleneimine, branched
Couleur Jaune
Note relative au nom M.W. 600
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone.
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Amine-like
compliance-icons
Identifiant produit
  • Polyethyleneimine, branched, M. W. 600
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Polyethyleneimine