Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 10,000, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
73.77€ - 801.99€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Poids moléculaire (g/mol) | 43.07 |
Numéro MDL | MFCD00084427 |
Clé InChI | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
CID PubChem | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
Nom IUPAC | aziridine |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040331.14 |
25 g |
73.77€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040331.22 |
100 g |
208.04€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040331.36 |
500 g |
801.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics. It is investigated as non-viral vector carriers in research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
aziridine |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Spécification
Polyethyleneimine, branched | |
M.W. 10,000 | |
Liquide | |
MFCD00084427 | |
Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone. | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 | |
Amine-like |
Jaune | |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
aziridine | |
9033 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'rtecsNumber' : TQ7915000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 10,000
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Polyethyleneimine