Learn More
Polyéthylèneimine, ramifié, M.W. 1,800, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
71.30€ - 602.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9002-98-6 |
---|---|
Formule moléculaire | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
Poids moléculaire (g/mol) | 43.07 |
Numéro MDL | MFCD00084427 |
Clé InChI | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
CID PubChem | 9033 |
ChEBI | CHEBI:30969 |
Nom IUPAC | aziridine |
SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.14 |
25 g |
71.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.22 |
100 g |
147.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.36 |
500 g |
602.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Polyethyleneimine is used for various applications in products like detergents, adhesives, water treatment agents and cosmetics. It is also used as flocculating agent, enzyme carrier, wet-strength agent in the paper-making process, chelating agent form complexes with metal ions such as zinc and zirconium. It acts as scavenger for aldehydes and oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9002-98-6 | |
43.07 | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
9033 | |
aziridine |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
MFCD00084427 | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
CHEBI:30969 | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* |
Spécification
Polyethyleneimine, branched | |
M.W. 1,800 | |
Liquide | |
MFCD00084427 | |
Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone. | |
*-CCNCCN(-*)CCN-* | |
43.07 | |
CHEBI:30969 | |
Amine-like |
Incolore à jaune | |
9002-98-6 | |
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | |
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin | |
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N | |
aziridine | |
9033 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only