Learn More
Bel-Art™ Pissette à col large SP Scienceware™ en polyéthylène
En PP. La pissette à col large en PE Bel Art™ possède un col large de 53 mm (2 po) facilitant le remplissage.
24.60€ - 62.25€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Diamètre (métrique) externe du col | 53mm |
Quantité | 4Pack |
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12388118
|
Bel-Art™
F11716-0016 |
500 ml | Rouge | Toluène |
45.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12317248
|
Bel-Art™
F11716-0020 |
500 ml | Vert | 70 % d’éthanol |
61.95€
4 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12328118
|
Bel-Art™
F11716-0007 |
500 ml | Vert | Acétate d’éthyle | N/A | ||||
12338118
|
Bel-Art™
F11716-0009 |
500 ml | Naturel | Custom Write-on |
41.45€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12398118
|
Bel-Art™
F11716-0017 |
500 ml | Bleu | Eau |
51.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12348118
|
Bel-Art™
F11716-0010 |
500 mL | Naturel | Huile de machine | N/A | ||||
12358118
|
Bel-Art™
F11716-0012 |
500 ml | Vert | Méthyléthylcétone |
35.54€
4 pièces |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12378118
|
Bel-Art™
F11716-0014 |
500 ml | Bleu | Savon |
45.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12318128
|
Bel-Art™
F11732-0009 |
1 000 ml | Naturel | Custom Write-on |
55.15€
4 pièces |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12308128
|
Bel-Art™
F11732-0001 |
1 000 ml | Rouge | Acétone |
62.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le nom chimique, la formule chimique, le losange à quatre couleurs selon la section 704 de la National Fire Protection Association (NFPA), les dangers pour la santé, le n° CAS (Chemical Abstract Service) et des recommandations de vêtements et équipements de protection sont préimprimés
- Flacons en PEBD translucide ; Le flacon d’hypochlorite de sodium est en PEBD blanc pour offrir une protection contre la lumière entre 230 et 450 nm ; Le toluène est stocké dans la pissette en PEBD rouge
- Les bouchons en PP à code couleur permettent une identification rapide et facile
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/sachet, 1000 ml - 4/sachet ; L’assortiment de 6 solutions par sachet en contient une de chaque : acétone, agent de blanchiment, eau distillée, éthanol, isopropanol et LYOB
Remarque : utiliser les flacons LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Translucide | |
4Pack | |
Large |
53mm | |
Conforme aux exigences de l’OSHA décrites dans la Hazard Communication Standard (norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses) 29 CFR 1910.1200 | |
Pissette |