Learn More
Fisherbrand™ Pissettes en polyéthylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Description
- Bouchon naturel à col étroit
- Jet précis et incliné avec précision
- Bonne résistance chimique
- Non marqué
Spécification
Spécification
Type de produit | Flacons de laboratoire |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
À utiliser avec (application) | Laboratoire |
Matériau | Verre borosilicaté |
Couleur de bouchon | Bleu |
Graduations | Oui |
Closure Included | Oui |