Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
À utiliser dans les applications de transformation d’aliments et générales. Les manchons en PE GUERIN PLASTIQUES sont en PE transparent d’une épaisseur de 0,1 mm.
Marque:  GUERIN PLASTIQUES 50152
36.99 EUR valable jusqu'au 2024-11-15
Utilisez le code promo "21643" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11806523
  • 187.62€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Longueur totale de 350 m
  • Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
Spécification
1/Paquet
Polyéthylène
350 m
Transparent
Manchon
Food Quality
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur