Learn More
Masterflex™ Raccord droit en polyéthylène
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
23.55€ - 28.70€
Spécification
Type de produit | Connecteur droit |
---|---|
Description | Raccord cannelé |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | HDPE |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11765559
|
Masterflex™
30621-79 |
5/8 po |
23.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775559
|
Masterflex™
30621-81 |
3/4 po |
27.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11770049
|
Masterflex™
30621-83 |
1 in |
28.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour les applications à basse pression
- Résistance aux produits chimiques
- Disponible en plusieurs tailles
- Les raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
- Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
Spécification
Connecteur droit | |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène |
Raccord cannelé | |
HDPE | |
Translucide |