Learn More
Gravis Bouchons à clipser en polyéthylène
Fermeture sécurisée pour flacons d’échantillons en verre. Les bouchons à clipser en PE Gravis sont disponibles pour différentes tailles de bouchons.
13.20€ - 43.99€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Type de produit | Bouchon à clipser |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | À sertir |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11773873
|
Gravis
Q22202S100 |
22 mm |
13.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11763883
|
Gravis
Q30202S100 |
30 mm |
17.07€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11773883
|
Gravis
Q40212 |
40 mm |
43.99€
86 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Durable
- Excellente résistance chimique
Spécification
Polyéthylène | |
Bouchon à clipser | |
Polyéthylène | |
À sertir |